Learn More
Sertaconazole nitrate, MedChemExpress
Descripción
Sertaconazole nitrate (FI7056) is a broad-spectrum topical antifungal agent, exhibits anti-inflammatory activity via activation of a p38-COX-2-PGE2 pathway. Sertaconazole nitrate is also a microtubule inhibitor, shows antiproliferative effect, induces apoptosis and autophagy, and can also inhibit the migration of cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sertaconazole nitrate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 99592-39-9 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H16Cl3N3O4S |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | FI7056 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (199.69 mM) |
| Mostrar más |