Learn More
Nitrato de sertaconazol, LoGiCal
Código de producto. 30457776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457776 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457776 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3008.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sertaconazole Nitrate
CAS 99592-39-9
Nombres de analitos o componentes Sertaconazole Nitrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H15 Cl3 N2 O S . H N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Sertaconazole nitrate, (RS)-1-[2-[(7-Chloro-1-benzothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole nitrate, 1H-Imidazole, 1-[2-[(7-chlorobenzo[b]thien-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-, nitrate (1:1), 1H-Imidazole, 1-[2-[(7-chlorobenzo[b]thien-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-, mononitrate (9CI), Dermofix, Dermovit, Ertaczo, FI 7056, Sertaconazole mononitrate, Zalain
Fórmula InChI InChI=1S/C20H15Cl3N2OS.HNO3/c21-14-4-5-16(18(23)8-14)19(9-25-7-6-24-12-25)26-10-13-11-27-20-15(13)2-1-3-17(20)22;2-1(3)4/h1-8,11-12,19H,9-10H2;(H,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3csc4c(Cl)cccc34)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-[2-[(7-cloro-1-benzotiofen-3-il)metoxi]-2-(2,4-diclorofenil)etil]imidazol; ácido nítrico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 500.78
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.9927 g/mol