Learn More
Serotonina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Serotonin |
| CAS | 50-67-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10H12N2O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1H-Indol-5-ol, 3-(2-aminoethyl)-, Indol-5-ol, 3-(2-aminoethyl)- (6CI,8CI), Tryptamine, 5-hydroxy-, 3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-ol, 3-(2-Aminoethyl)indol-5-ol, 3-(β-Aminoethyl)-5-hydroxyindole, 5-HT, 5-HTA, 5-Hydroxy-3-(β-aminoethyl)indole, 5-Hydroxyltryptamine, 5-Hydroxytriptamine, 5-Hydroxytryptamine, DS substance, Enteramin, Enteramine, Serotonin, Substance DS, Thrombocytin, Thrombotonin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2 |
| SMILES | NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12 |
| Peso molecular (g/mol) | 176.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.095 |
| Mostrar más |