Learn More
Serotonina, TRC
Código de producto. 18030200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18030200 10 mg 10 miligramos
18042520 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18030200 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH97704310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-67-9
Fórmula molecular C10H12N2O
Peso molecular (g/mol) 176.22
Sinónimo 1H-Indol-5-ol, 3-(2-aminoethyl)-, Indol-5-ol, 3-(2-aminoethyl)- (6CI,8CI), Tryptamine, 5-hydroxy-, 3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-ol, 3-(2-Aminoethyl)indol-5-ol, 3-(β-Aminoethyl)-5-hydroxyindole, 5-HT, 5-HTA, 5-Hydroxy-3-(β-aminoethyl)indole, 5-Hydroxyltryptamine, 5-Hydroxytriptamine, 5-Hydroxytryptamine, DS substance, Enteramin, Enteramine, Serotonin, Substance DS, Thrombocytin, Thrombotonin
SMILES NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Serotonin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.095
Porcentaje de pureza >95%