Learn More
Serotonina O-Sulfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Serotonin O-Sulfate |
| CAS | 16310-20-6 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 O4 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O4S/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(5-9(7)10)16-17(13,14)15/h1-2,5-6,12H,3-4,11H2,(H,13,14,15) |
| SMILES | NCCc1c[nH]c2ccc(OS(=O)(=O)O)cc12 |
| Nombre IUPAC | [3-(2-aminoetil)-1H-indol-5-il] sulfato de hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 256.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.0518 |