Learn More
Serotonin Monoclonal Antibody (5HT-H209), Invitrogen™
Código de producto. 11384573
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
11384573 500 μL 500 microlitros
1 options
Código de producto. 11384573 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor MA512111
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
MA5-12111 targets Serotonin in IHC (P) applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-12111 immunogen is 5-Hydroxytryptamine hydrochloride (3-(2-aminoethyl)-5-hydroxyindole;serotonin).
Serotonin (also known as 5-hydroxytryptamne or 5-HT) is a biochemical messenger and neurotransmitter synthesized from L-tryptophan. Serotonin has a range of functions, including regulation of gastric motility, and may be related to some psychiatric disorders including schizophrenia and depression. Serotoinin is widely distributed in the central and peripheral nervous system, and also in some non-nueral tissues such as platelets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Serotonin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 5HT-H209
Concentración Conc. Not Determined
Conjugado Unconjugated
Formulación tissue culture supernatant with 0.09% sodium azide
Alias de gen 5-HT; 5-hydroxytryptamne
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno 5-Hydroxytryptamine hydrochloride (3-(2-aminoethyl)-5-hydroxyindole;serotonin)
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Chemical
Contenido y almacenamiento 4° C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Molécula diana Chemical