Learn More
Hidrogenoxalato de serotonina, TRC
Código de producto. 30417048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30417048 100 mg -
30411492 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30417048 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS275008100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3036-16-6
Fórmula molecular C10H12N2O .C2H2O4
Peso molecular (g/mol) 266.25
Sinónimo Serotonin Oxalate, Serotonin Bioxalate, 5-Hydroxytryptamine Oxalate, 5-Hydroxytryptamine Bioxalate, 5-Hydroxytryptamine Binoxalate, 5-HT Oxalate, 3-(2-Aminoethyl)-indol-5-ol Oxalate, 3-(2-Aminoethyl)-indol-5-ol Oxalate (1:1) (Salt), 3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-ol Ethanedioate (1:1) (Salt)
Nombre IUPAC 3-(2-aminoetil)-1H-indol-5-ol; Ácido oxálico
SMILES NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12.OC(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Serotonin Hydrogenoxalate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O.C2H2O4/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;3-1(4)2(5)6/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;(H,3,4)(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.0903