Learn More
Cloruro de serotonina, TRC
Código de producto. 30010589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010589 1 g 1 g
17994165 25 mg 25 miligramos
17903355 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010589 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2749801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153-98-0
Fórmula molecular C10 H12 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 212.68
Sinónimo 1H-Indol-5-ol, 3-(2-aminoethyl)-, hydrochloride (1:1), 1H-Indol-5-ol, 3-(2-aminoethyl)-, monohydrochloride (9CI), Indol-5-ol, 3-(2-aminoethyl)-, monohydrochloride (8CI), 5-HT.bul.HCl, 5-Hydroxytryptamine hydrochloride, Hippophaine hydrochloride, Serotonin hydrochloride, 3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-ol hydrochloride
Nombre IUPAC 3-(2-aminoetil)-1H-indol-5-ol; clorhidrato
SMILES Cl.NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Serotonin hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O.ClH/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0716