Learn More
Clorhidrato de serotonina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454797 1 g 1 g
11464797 5 g 5 g
11463980 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21263.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.38€
    101.65€ / 1 g
    Ahorro 19.73€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 153-98-0 | C10H13ClN2O | 212.677 g/mol
Serotonin hydrochloride is used as a neurotransmitter and function as an endogenous serotonin receptor agonist in various biochemical processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de serotonina se utiliza como neurotransmisor y funciona como agonista endógeno del receptor de serotonina en varios procesos bioquímicos. Es un componente activo que se utiliza para regular el estado de ánimo, la emesis, la cognición y el apetito in vivo.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, ácido clorhídrico y dimetilsulfóxido. No soluble en éter y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la luz e higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153-98-0
Fórmula molecular C10H13ClN2O
Peso molecular (g/mol) 212.677
Número MDL MFCD00012686
Clave InChI MDIGAZPGKJFIAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo serotonin hydrochloride, 5-hydroxytryptamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-1h-indol-5-ol hydrochloride, serotonin hcl, 5-hydroxytryptamine hcl, unii-gkn429m9vs, ccris 4420, 1h-indol-5-ol, 3-2-aminoethyl-, monohydrochloride, gkn429m9vs, 3-2-aminoethyl indol-5-ol, chloride
PubChem CID 160436
Nombre IUPAC 3-(2-aminoetil)-1H-indol-5-ol; clorhidrato
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CCN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Serotonin hydrochloride
Punto de fusión 167°C to 172°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 3570963
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,8463
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,hydrochloric acid and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ether and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.68
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Serotonin hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Serotonin hydrochloride