Learn More
R&D Systems™ Serotonin hydrochloride
Código de producto. 30001419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001419 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30001419 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3547/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.65€
    134.40€ / 50 miligramos
    Ahorro 15.25€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous 5-HT receptor agonist
Endogenous agonist at 5-HT receptors and endogenous substrate for 5-HT transporters. Neurotransmitter that has roles in regulation of mood, emesis, sexuality, sleep and appetite in vivo. Caged serotonin is also available (Cat.No. 3991).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Serotonin hydrochloride
CAS 153-98-0
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C10H13ClN2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.68
Pureza >99%
Peso molecular 212.677