Learn More
Serotonina creatinina sulfato monohidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10513301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10513301 1 g Frasco de vidrio 1 g
10001450 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10513301 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132680010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 61-47-2 | H2SO4·H2O | 405.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61-47-2
Fórmula molecular H2SO4·H2O
Peso molecular (g/mol) 405.42
Número MDL MFCD00149653
Clave InChI BKCXVJIGPVULPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo serotonin creatinine sulfate monohydrate, serotonin creatinin-sulfat-1-wasser, unii-6l522laq9u, serotonin creatine sulfate monohydrate, creatinina serotonin sulfuric acid hydrate, 1-benzo b thien-3-yl-3-1-pyrrolidinyl-1-propanone hydrochloride, 1-propanone, 1-benzo b thien-3-yl-3-1-pyrrolidinyl-, hydrochloride, sulfuric acid compound with 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one and 3-2-aminoethyl-1h-indol-5-ol 1:1:1 hydrate, ccris 8960, serotonincreatininesulfatemonohydrate
PubChem CID 164531
Nombre IUPAC 3-(2-aminoetil)-1H-indol-5-ol;2-amino-3-metil-4H-imidazol-5-ona; ácido sulfúrico; hidrato
SMILES CN1CC(=O)N=C1N.C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CCN.O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Serotonin creatinine sulfate monohydrate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 216°C to 219°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 14, 8462
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.42
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Serotonin creatinine sulfate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.