Learn More
Serotonina Creatina Sulfato Monohidrato (5-Hidroxi-Triptamina Creatinina Sulfato Monohidrato), TRC
Código de producto. 30389336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30389336 1 g -
30392548 250 mg 250 miligramos
30397066 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30389336 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9749901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61-47-2
Fórmula molecular C10 H12 N2 O . C4 H7 N3 O . H2 O . H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 405.43
Sinónimo 5-Hydroxytryptamine creatinine sulfate monohydrate
Nombre IUPAC 3-(2-aminoetil)-1H-indol-5-ol; 2-iminino-1-metilimidazolidina-4-ona; ácido sulfúrico; hidratar
SMILES O.CN1CC(=O)NC1=N.NCCc2c[nH]c3ccc(O)cc23.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Serotonin creatine sulfate monohydrate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O.C4H7N3O.H2O4S.H2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;1-7-2-3(8)6-4(7)5;1-5(2,3)4;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;2H2,1H3,(H2,5,6,8);(H2,1,2,3,4);1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.1318