Learn More
Serotonina Beta-D-Glucuronida, TRC
Código de producto. 17943135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17943135 5 mg 5 miligramos
17924255 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17943135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2749905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18186-43-1
Fórmula molecular C16H20N2O7
Peso molecular (g/mol) 352.34
Sinónimo 3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl β-D-Glucopyranosiduronic acid, 5-Hydroxytryptamine O-Glucuronide, 5-Hydroxytryptamine Glucuronide, Serotonin β-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-((3-(2-aminoetil)-1H-indol-5-il)oxi)-3,4,5-trihidroxitetrahidro-2H-piran-2-ácido carboxílico
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(NC=C3CCN)C3=C2)O[C@@H]1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Serotonin b-D-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N2O7/c17-4-3-7-6-18-10-2-1-8(5-9(7)10)24-16-13(21)11(19)12(20)14(25-16)15(22)23/h1-2,5-6,11-14,16,18-21H,3-4,17H2,(H,22,23)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.13
Porcentaje de pureza >95%