Learn More
Kartell SpA Seropet
Description
La estructura especialmente ligera garantiza un uso cómodo incluso durante mucho tiempo y su configuración particular también la hace ideal para usos bajo el capó. Los botones son muy fáciles de acceder para elegir diferentes modos según el volumen de la pipeta utilizada y la viscosidad del líquido a aspirar. Está protegida contra la contaminación cruzada en caso de aspiración excesiva por el filtro del dispositivo de aspiración y la válvula de seguridad. Viene equipado con cargador de baterías, filtro hidrofóbico de PTFE protector (0,2 μm) y un soporte adhesivo para fijación a la mesa de laboratorio.
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Surtido |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Pipetas serológicas |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Relleno/Dispensador |
| Volumen (métrico) | 100 mL |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.