Learn More
Falcon™ Pipetas Serol triples, plástico/plástico, estériles, a granel
Código de producto. 30093042
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 200
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
30093042 25 mL paquete de 200
30093039 1 mL paquete de 1000
30093038 2 mL paquete de 1000
30093041 5 mL paquete de 200
30093040 10 mL paquete de 200
30093043 50 mL paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30093042 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 355028
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Las pipetas envasadas en triple bolsa de Corning son una revolución en seguridad y comodidad. Este embalaje protege el producto de la contaminación externa y es ideal para salas blancas de laboratorio, como instalaciones de producción de medicamentos o vacunas basadas en células.
  • Empaquetado en triple bolsa en dos bolsas exteriores
  • Fabricado y envasado con materiales libres de animales.
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10 -6
  • USP Clase VI probada
  • Apirógenas
  • No citotóxicas
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Humano DNA-free
  • Bajo contenido de partículas según USP 788
  • Datos extraíbles disponibles a pedido
  • Las bandas de ampliación codificadas por colores facilitan la lectura del volumen y la selección del tamaño.
  • Las graduaciones bidireccionales proporcionan escala ascendente y descendente.
  • Las graduaciones negativas permiten un volumen de trabajo adicional.
  • Cada pipeta está envuelta individualmente en plástico de fácil apertura.
  • No hay necesidad de descontaminarlas rociándolas con alcohol
  • Fabricado en USA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Plástico
Esterilidad Estéril
Graduaciones Sí
Cantidad 200/Pk.
Tipo de empaquetado Triple bolsa, a granel
Color Transparente
Volumen (métrico) 25 mL
Tipo Pipeta serológica
Desechables Reutilizables
A menos que se especifique lo contrario, todos los productos son solo para uso en investigación o uso general de laboratorio. No se han concebido para utilizarse en procedimientos diagnósticos o terapéuticos. No apto para uso humano. Estos productos no están destinados a mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el medio ambiente, donde dichos organismos pueden ser nocivos para los seres humanos o el medio ambiente. Corning Life Sciences no hace ninguna afirmación sobre el rendimiento de estos productos para aplicaciones clínicas o de diagnóstico.
Los productos de Corning no están diseñados ni probados específicamente para pruebas de diagnóstico. Muchos Corning Los productos, aunque no son específicos para pruebas de diagnóstico, se pueden utilizar en el flujo de trabajo y la preparación de la prueba a discreción del cliente. Los clientes pueden utilizar estos productos para respaldar sus reclamaciones. No podemos hacer ninguna afirmación ni declaración de que nuestros productos estén aprobados para pruebas de diagnóstico, ni directa ni indirectamente. El cliente es responsable de cualquier prueba, validación y/o presentación reglamentaria que pueda requerirse para respaldar la seguridad y eficacia de la aplicación prevista.