Learn More
Falcon™ Pipetas Serol triples, plástico/plástico, estériles, a granel
Descripción
- Empaquetado en triple bolsa en dos bolsas exteriores
- Fabricado y envasado con materiales libres de animales.
- Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10 -6
- USP Clase VI probada
- Apirógenas
- No citotóxicas
- Sin ARNasa/ADNasa
- Humano DNA-free
- Bajo contenido de partículas según USP 788
- Datos extraíbles disponibles a pedido
- Las bandas de ampliación codificadas por colores facilitan la lectura del volumen y la selección del tamaño.
- Las graduaciones bidireccionales proporcionan escala ascendente y descendente.
- Las graduaciones negativas permiten un volumen de trabajo adicional.
- Cada pipeta está envuelta individualmente en plástico de fácil apertura.
- No hay necesidad de descontaminarlas rociándolas con alcohol
- Fabricado en USA
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Plástico |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduaciones | Sí |
| Cantidad | 1000/Pk. |
| Tipo de empaquetado | Triple bolsa, a granel |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 1 mL |
| Tipo | Pipeta serológica |
| Desechables | Reutilizables |
A menos que se especifique lo contrario, todos los productos son solo para uso en investigación o uso general de laboratorio. No se han concebido para utilizarse en procedimientos diagnósticos o terapéuticos. No apto para uso humano. Estos productos no están destinados a mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el medio ambiente, donde dichos organismos pueden ser nocivos para los seres humanos o el medio ambiente. Corning Life Sciences no hace ninguna afirmación sobre el rendimiento de estos productos para aplicaciones clínicas o de diagnóstico.
Los productos de Corning no están diseñados ni probados específicamente para pruebas de diagnóstico. Muchos Corning Los productos, aunque no son específicos para pruebas de diagnóstico, se pueden utilizar en el flujo de trabajo y la preparación de la prueba a discreción del cliente. Los clientes pueden utilizar estos productos para respaldar sus reclamaciones. No podemos hacer ninguna afirmación ni declaración de que nuestros productos estén aprobados para pruebas de diagnóstico, ni directa ni indirectamente. El cliente es responsable de cualquier prueba, validación y/o presentación reglamentaria que pueda requerirse para respaldar la seguridad y eficacia de la aplicación prevista.