Learn More
Globe Scientific Estante de almacenamiento de pipetas serológicas
Código de producto. 31921924 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31921924 Blanco cada uno
31921938 Azul cada uno
31923616 Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31921924 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 1685W
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Cuatro compartimentos inclinados protegen y organizan las pipetas serológicas de vidrio o plástico
  • Construcción duradera en ABS para resistencia a los arañazos y fácil limpieza
  • Imanes fuertes en ambos lados para un montaje seguro en la mayoría de superficies metálicas
  • El portaequipajes puede estar en superficies planas sin necesidad de montaje
  • Dos accesorios incluidos mantienen a mano los rellenos y bulbos de pipeta al alcance
  • Las ventanas laterales permiten una fácil visualización del tamaño y el inventario de la pipeta
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Pipetas serológicas
Material ABS con imanes de montaje
Posiciones 4
Forma Rectangulares
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Tipo de producto Soporte para pipetas lateral
Estantes 4 niveles
Altura (métrico) 395 mm
matriz, red, conjunto 1 x 4
Anchura (métrico) 85 mm