Learn More
Serina (L-serina), LoGiCal
Descripción
Serina (L-serina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Serine |
| CAS | 56-45-1 |
| Nombres de analitos o componentes | L-Serine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C3 H7 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Serine, -2-amino-3-hydroxypropanoic acid,, (-)-Serine, -2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, -Serine, -alpha-Amino-beta-hydroxypropionic acid, 1: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 225: PN: EP2071334 SEQID: 242 claimed protein, 225: PN: WO2009077864 SEQID: 242 claimed protein, 6: PN: WO2012061268 SEQID: 6 claimed protein, L-(-)-Serine, L-3-Hydroxy-2-aminopropionic acid, L-Ser, beta-Hydroxy-L-alanine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5 H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CO)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2 S)-2-amino-3-hidroxipropanoico |
| Mostrar más |