missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The antibody is specific to SERINC1.
SERINC1, also named as KIAA1253, TDE1L and TDE2, belongs to the TDE1 family. SERINC1 enhances the incorporation of serine into phosphatidylserine and sphingolipids.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SERINC1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.39 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | SERINC1 |
| N.º de referencia del gen | Q9NRX5 |
| Alias de gen | KIAA1253, SERINC1, serine incorporator 1, TDE1L, TDE2, TMS 2 |
| Símbolos de los genes | SERINC1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?