Learn More
SERINC1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16839794 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16839794 20 μL 20 microlitros
16829794 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16839794 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 202651AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The antibody is specific to SERINC1.
SERINC1, also named as KIAA1253, TDE1L and TDE2, belongs to the TDE1 family. SERINC1 enhances the incorporation of serine into phosphatidylserine and sphingolipids.
Especificaciones
Antígeno SERINC1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.39 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SERINC1
N.º de referencia del gen Q9NRX5
Alias de gen KIAA1253, SERINC1, serine incorporator 1, TDE1L, TDE2, TMS 2
Símbolos de los genes SERINC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57515
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG