Learn More
BINDER™ Serie KBWF: cámaras de crecimiento con luz y humedad
Código de producto. 15691207 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
247 l
700 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
945 x 850 x 1465 mm
1270 x 1040 x 1950 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15691207 247 l 945 x 850 x 1465 mm cada uno
15611217 700 l 1270 x 1040 x 1950 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 15691207 Supplier BINDER™ Supplier No. 90200336
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
La cámara climática BINDER con iluminación de la serie KBW consigue una distribución homogénea de la luz con su iluminación natural. Esto permite que esta cámara climática cree condiciones de temperatura y iluminación constantes.
  • Intervalo de temperatura: de 0 °C a + +70 °C
  • Intervalo de temperatura con luz: de +10 °C a + +60 °C
  • Rango de humedad: del 10 % al 80 % de humedad relativa
  • 2 cassettes de iluminación posicionables, cada uno con 5 tubos fluorescentes
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Velocidad de ventilador ajustable.
  • Regulación de humedad con sensor de humedad capacitativo y humidificación de vapor
  • Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Prueba automática de la unidad para un análisis de estado completo
  • Puerta interior de sellado hermético fabricada con vidrio de seguridad (ESG)
  • Pantalla a través del monitor LCD en color
  • Gradillas de acero inoxidable
  • Orificio de acceso con tapón de silicona, 30 mm, izquierdo
  • Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
  • Calentamiento de puerta
  • Versión de 60 Hz previa solicitud
Specifications
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Descripción KBWF240-230 V, estándar, serie KBWF: cámaras de crecimiento con luz y humedad, 247 l, 230 V 1 ∼ 50 Hz
Capacidad (métrico) 247 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Iluminación Sistema de iluminación patentado
Material Powder-coated Cold Rolled Steel
N.º de estantes 2
Tipo de tapón CEE
Humedad relativa Del 10 al 80 %
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 70 °C
Tipo Cámara de crecimiento
Pantalla TFT táctil
Modelo KBWF240-230 V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 650 x 485 x 785 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 945 x 850 x 1465 mm
Peso (métrico) 214 kg
Tensión 200 V
Vataje 2,4 kW
Amperaje 10,9 A
Frecuencia 50 Hz