Learn More
BINDER™ Serie KBW - Cámaras de crecimiento, con luz
Código de producto. 15671207 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
247 l
400 l
698 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
945 x 850 x 1465 mm
945 x 970 x 1965 mm
1270 x 1040 x 1950 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15671207 698 l 1270 x 1040 x 1950 mm cada uno
15661197 247 l 945 x 850 x 1465 mm cada uno
15621207 400 l 945 x 970 x 1965 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15671207 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90200340
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Gracias a su iluminación natural, la serie KBW proporciona una distribución homogénea de la luz. De esta manera, la cámara climática logra condiciones de iluminación y temperatura constantes.
  • Intervalo de temperatura: de 0 °C a + +70 °C
  • Intervalo de temperatura con luz: de +5 °C a + +60 °C
  • Cassettes de iluminación posicionables, cada uno con 5 tubos fluorescentes
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Velocidad de ventilador ajustable.
  • Controlador de pantalla táctil intuitivo con segmento de tiempo y programación en tiempo real con interno registro de datos
  • Puerta interior de sellado hermético fabricada con vidrio de seguridad (ESG)
  • Evita la corrosión del vidrio por un revestimiento ATEMPORAL especial
  • 3 gradillas de acero inoxidable
  • Orificio de acceso con tapón de silicona, 30 mm, izquierdo
  • Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
  • Calentamiento de puerta
Especificaciones
Capacidad (imperial) 24.6 cu. ft.
Capacidad del estante (imperial) 99.2 lb.
Capacidad del estante (métrico) 45 kg
Descripción KBW720-230 V, estándar, serie KBW: cámaras de crecimiento con luz, 698 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
Capacidad (métrico) 698 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Iluminación Sistema de iluminación patentado
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 3 estándar/12 máx.
Tipo de tapón CEE
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 70 °C
Tipo Cámara de crecimiento
Pantalla TFT táctil
Modelo KBW720-230 V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 970 x 576 x 1250 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1270 x 1040 x 1950 mm
Peso (métrico) 377 kg
Tensión 200 V
Vataje 2,7 kW
Amperaje 11,3 A
Frecuencia 50/60 Hz