Learn More
3M™ Casco serie G3000 con ventilación y banda de sudor de cuero de diseño estilizado
Código de producto. 15779967 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Amarillo de alta visibilidad
Azul
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15779967 Amarillo paquete de 20
15759977 Rojo paquete de 20
15769967 Naranja paquete de 20
15749977 Verde paquete de 20
15729977 Azul paquete de 20
15739977 Amarillo de alta visibilidad paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15779967 Supplier 3M™ Supplier No. 7000108288
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.00€
    427.23€ / paquete de 20
    Ahorro 115.77€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El casco rígido de diseño delgado ventilado con banda de sudor de cuero serie G3000 permite que los objetos que caen se deslicen fácilmente y no desplacen el casco de su posición.
  • Un casco diseñado para uso en entornos hostiles, con excelente ventilación y un buen campo de visión.
  • 3M™ Uvicator™ El disco sensor le indica cuando su casco ha estado sobreexpuesto a la radiación UV y es momento de reemplazarlo.
  • Diseño suavemente redondeado, que ayuda a evitar que las partes del casco se enganchen en ramas, etc.
  • Los orificios de ventilación distribuidos en un área más grande ofrecen el máximo flujo de aire, lo que aumenta la comodidad del usuario.
  • El arnés de cabeza se puede girar 180°° para una mejor visibilidad al trabajar en espacios reducidos.
  • La visera corta proporciona una mejor visibilidad hacia arriba.
  • Banda de sudor de cuero suave, fácil de reemplazar, para lograr el máximo nivel de comodidad e higiene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad EN 397
Color Amarillo
Material ABS estabilizado ante UV
Tipo de producto Casco
Tamaño De 54 a 62 cm
Peso (métrico) 310 g
Ventilado/a Ventilado/a