Learn More
3M™ Casco con arnés de trinquete con ventilación Serie G3000
Código de producto. 15799717
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Naranja
Rojo
Verde
Verde de alta visibilidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
15799717 Rojo paquete de 20
15789717 Naranja paquete de 20
17986072 Amarillo cada uno
15709987 Verde paquete de 20
15719987 Verde de alta visibilidad paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15799717 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000039721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.00€
    485.25€ / paquete de 20
    Ahorro 121.75€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El casco con trinquete ventilado serie G3000 permite que los objetos que caen se deslicen fácilmente y no desplacen el casco de su posición.
  • Un casco diseñado para uso en entornos hostiles, con excelente ventilación y un buen campo de visión.
  • 3M™ Uvicator™ El disco sensor le indica cuando su casco ha estado sobreexpuesto a la radiación UV y es momento de reemplazarlo.
  • Diseño suavemente redondeado, que ayuda a evitar que las partes del casco se enganchen en ramas, etc.
  • Los orificios de ventilación distribuidos en un área más grande ofrecen el máximo flujo de aire, lo que aumenta la comodidad del usuario.
  • El arnés de cabeza se puede girar 180°° para una mejor visibilidad al trabajar en espacios reducidos.
  • La visera corta proporciona una mejor visibilidad hacia arriba.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 397
Color Rojo
Material ABS estabilizado ante UV
Tipo de producto Casco
Tamaño De 53 a 62 cm
Tipo de suspensión Trinquete
Peso (métrico) 330 g
Ventilado/a Ventilado/a