Learn More
3M™ El casco con banda de sudor de cuero de diseño estilizado Serie G3000
Código de producto. 15749987 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Gran visibilidad
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15749987 Blanco paquete de 20
15759987 Amarillo paquete de 20
15789987 Gran visibilidad paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15749987 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000108322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    924.00€
    731.40€ / paquete de 20
    Ahorro 192.60€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
El casco 3M™ serie G3000 con banda de sudor de cuero de diseño estilizado permite que los objetos que caen se deslicen con facilidad y no desalojen el casco de su posición.
  • Un casco diseñado para su uso en entornos hostiles, con una excelente ventilación y un buen campo de visión.
  • El disco sensor 3M™ Uvicator™ le indica cuando debe reemplazar su casco debido a una sobreexposición a la radiación UV.
  • Diseño suavemente redondeado para evitar que partes del casco se enganchen en ramas, etc.
  • El arnés puede girar 180° para mejorar la visibilidad durante el trabajo en espacios confinados.
  • Visera corta para mejorar la visibilidad hacia arriba.
  • Aislamiento eléctrico de 1000 Vac.
  • Cinta de cuero suave fácil de reemplazar para el más alto nivel de confort e higiene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Incluye Banda de cuero para el sudor
Material ABS estabilizado ante UV
Tipo de producto Casco
Tamaño De 54 a 62 cm
Peso (métrico) 330 g
Ventilado/a Sin ventilación