Learn More
3M™ Casco Serie G3000 de diseño estilizado
Código de producto. 15719977
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
15719977 Naranja paquete de 20
15709977 Amarillo paquete de 20
15799967 Verde paquete de 20
15789967 Azul paquete de 20
15779717 Blanco paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15719977 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000108293
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.00€
    378.01€ / paquete de 20
    Ahorro 110.99€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El casco 3M™ Serie G3000 de diseño estilizado permite que los objetos que caen se deslicen con facilidad y no desalojen el casco de su posición.
  • Un casco diseñado para su uso en entornos hostiles, con una excelente ventilación y un buen campo de visión.
  • El disco sensor 3M™ Uvicator™ le indica cuando debe reemplazar su casco debido a una sobreexposición a la radiación UV.
  • Diseño suavemente redondeado para evitar que partes del casco se enganchen en ramas, etc.
  • El arnés puede girar 180° para mejorar la visibilidad durante el trabajo en espacios confinados.
  • Visera corta para mejorar la visibilidad hacia arriba.
  • Aislamiento eléctrico de 440 Vac.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 50365, EN397
Color Naranja
Incluye Sistema de cierre Pinnlock
Material ABS estabilizado ante UV
Tipo de producto Casco
Tamaño De 54 a 62 cm
Peso (métrico) 310 g
Ventilado/a Sin ventilación