Learn More
BINDER™ Avantgarde.Line de la serie FP: cámaras de secado y calentamiento con convección forzada y funciones de programa
Código de producto. 17834471 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
FP056-230V
FP115-230V
FP260-230V
FP720-400V
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
17834471 FP115-230V cada uno
17824471 FP056-230V cada uno
17844471 FP260-230V cada uno
17854471 FP720-400V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17834471 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90100364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4385.00€
    3902.18€ / paquete de 1
    Ahorro 482.82€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
A BINDER La cámara de prueba de materiales con convección mecánica de la serie FP ofrece tiempos de secado cortos y fiables y un calentamiento especialmente rápido. – Incluso para cámaras bajo carga completa.
  • Intervalo de temperatura: +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +300 °C
  • Alta precisión de temperatura gracias a APT Tecnología .lineTM
  • Velocidad de ventilador ajustable.
  • Controlador con programación de intervalos y en tiempo real
  • Control electromecánico de la válvula de aire de escape.
  • 2 gradillas cromadas
  • Las unidades de hasta 115 litros son apilables
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable independiente de clase 2 (DIN 12880) y dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma visual/acústica disponible para seleccionar en el controlador
  • Diseño de mango ergonómico
  • Interfaz de computadora: Ethernet
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
Especificaciones
Capacidad (métrico) 116 L
Temperatura (métrico) 300 °C
Tipo Cámara de secado y calentamiento
Pantalla LED
Modelo FP115-230V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 383 x 550 x 550 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 710 x 636 x 732 mm
Peso (métrico) 62 kg
Tensión 230 V
Vataje 1,6 kW
Amperaje 10 A
Frecuencia 50/60 Hz