Learn More
BINDER™ Serie FD Avantgarde.Line - Cámara de secado y calentamiento con convección forzada
Código de producto. 15642116 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
116 l
259 l
741 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
815 x 860 x 962 mm
835 x 760 x 705 mm
1165 x 910 x 1590 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15642116 259 l 815 x 860 x 962 mm cada uno
15632116 116 l 835 x 760 x 705 mm cada uno
15800312 741 l 1165 x 910 x 1590 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15642116 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90100309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4870.00€
    4554.00€ / paquete de 1
    Ahorro 316.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Un horno de calentamiento Avantgarde.Line de la serie FD se utiliza cuando se requiere un secado y una esterilización rápidos. Gracias a su distribución de temperatura totalmente homogénea, su rápida dinámica y su potente ventilador, esta estufa térmica permite ahorrar un valioso tiempo.
  • Hasta un 30 % menos de consumo de energía que las unidades convencionales del mercado
  • Alta precisión de temperatura gracias a APT.line™ tecnología
  • Convección forzada
  • Controlador con pantalla LCD
  • Control electromecánico de la válvula de aire de escape.
  • 2 gradillas cromadas
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente integrado de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
  • Diseño de mango ergonómico
  • USB puerto para grabar datos
Especificaciones
Capacidad (imperial) 9,1 pies cúbicos
Material de la cámara Acero inoxidable
Tipo de controlador Controlador con pantalla LCD
Tipo de convección Forzado
Descripción FD260-230 V, Estándar, Serie FD Avantgarde.Line - Cámaras de secado y calentamiento con convección forzada, 259 L, 230 V 1 ∼50/60 Hz
Capacidad (métrico) 259 l
Temperatura (métrico) Ambiente +10° hasta 300 °C
Tipo Cámara de secado y calentamiento
Pantalla LCD
Material Acero inoxidable
Carga máx. del estante 40 kg
Modelo FD260-230 V
N.º de estantes 2 estándar/8 máx.
Tipo de tapón NEMA 5-20P
Dimensiones interiores (F x An x Al) 650 x 515 x 780 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 815 x 860 x 962 mm
Peso (métrico) 84 kg
Requisitos eléctricos 230 V, monofásica, 50/60 Hz, 2,3 kW, 12,5 A
Tensión 230 V
Vataje 2,3 kW
Amperaje 12,5 A
Frecuencia 50/60 Hz
Tecnología de convección Tecnología APT.Line
N.º de puertas 1