Learn More
BINDER™ Serie FD Avantgarde.Line - Cámara de secado y calentamiento con convección forzada
Código de producto. 15632116 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
116 l
259 l
741 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
815 x 860 x 962 mm
835 x 760 x 705 mm
1165 x 910 x 1590 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15632116 116 l 835 x 760 x 705 mm cada uno
15642116 259 l 815 x 860 x 962 mm cada uno
15800312 741 l 1165 x 910 x 1590 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15632116 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90100305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3215.00€
    2752.00€ / paquete de 1
    Ahorro 463.00€
    14% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Un horno de calentamiento Avantgarde.Line de la serie FD se utiliza cuando se requiere un secado y una esterilización rápidos. Gracias a su distribución de temperatura totalmente homogénea, su rápida dinámica y su potente ventilador, esta estufa térmica permite ahorrar un valioso tiempo.
  • Hasta un 30 % menos de consumo de energía que las unidades convencionales del mercado
  • Alta precisión de temperatura gracias a APT.line™ tecnología
  • Convección forzada
  • Controlador con pantalla LCD
  • Control electromecánico de la válvula de aire de escape.
  • 2 gradillas cromadas
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente integrado de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
  • Diseño de mango ergonómico
  • USB puerto para grabar datos
Spezifikation
Capacidad (imperial) 4,1 pies cúb.
Material de la cámara Acero inoxidable
Tipo de controlador Controlador con pantalla LCD
Tipo de convección Forzado
Descripción FD115-230 V, Estándar, Serie FD Avantgarde.Line - Cámaras de secado y calentamiento con convección forzada, 116 L, 230 V 1 ∼50/60 Hz
Capacidad (métrico) 116 l
Temperatura (métrico) Ambiente +10° hasta 300 °C
Tipo Cámara de secado y calentamiento
Pantalla LCD
Material Acero inoxidable
Carga máx. del estante 30 kg
Modelo FD115-230 V
N.º de estantes 2 est./5 máx.
Tipo de tapón NEMA 5-20P
Dimensiones interiores (F x An x Al) 550 x 385 x 550 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 835 x 760 x 705 mm
Peso (métrico) 57 kg
Requisitos eléctricos 230 V, monofásica, 50/60 Hz, 1,3 kW, 6,3 A
Tensión 230 V
Vataje 1,3 kW
Amperaje 6,3 A
Frecuencia 50/60 Hz
Tecnología de convección Tecnología APT.Line
N.º de puertas 1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.