Learn More
BINDER™ Serie ED Avantgarde.Line - Cámara de secado y calentamiento, con convección natural
Código de producto. 15642126 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
57 l
114 l
255 l
743 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
635 x 665 x 625 mm
835 x 740 x 735 mm
1090 x 845 x 962 mm
1165 x 910 x 1590 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15642126 255 l 1090 x 845 x 962 mm cada uno
15622126 57 l 635 x 665 x 625 mm cada uno
15632126 114 l 835 x 740 x 735 mm cada uno
15830312 743 l 1165 x 910 x 1590 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15642126 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90100339
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Los puntos fuertes de una cámara de secado de la serie ED incluyen tareas rutinarias de secado y esterilización hasta 300 °C. Gracias a la convección natural, todos los procesos térmicos que utilizan esta cámara de secado son altamente eficientes. La serie ED garantiza un secado rápido y uniforme.
  • Rango de temperatura: +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +300 °C
  • Hasta un 30 % menos de consumo de energía que las unidades convencionales del mercado
  • Alta precisión de temperatura gracias a APT.line™ tecnología
  • Convección natural.
  • Controlador con pantalla LCD
  • Control electromecánico de la válvula de aire de escape.
  • 2 gradillas cromadas
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente integrado de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
  • Diseño de mango ergonómico
  • USB puerto para grabar datos
Especificaciones
Capacidad (imperial) 9 pies cúbicos
Material de la cámara Acero inoxidable
Tipo de controlador Controlador con pantalla LCD
Tipo de convección Natural
Descripción ED260-230 V, estándar, serie ED Avantgarde.Line - Cámaras de secado y calentamiento con convección natural, 255 L, 230 V 1 ∼50/60 Hz
Capacidad (métrico) 255 l
Temperatura (métrico) Ambiente +5° hasta 300 °C
Tipo Cámara de secado y calentamiento
Pantalla LCD
Material Acero inoxidable
Carga máx. del estante 40 kg
Modelo ED260-230 V
N.º de estantes 2 estándar/8 máx.
Tipo de tapón NEMA 5-20P
Dimensiones interiores (F x An x Al) 610 x 550 x 760 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1090 x 845 x 962 mm
Peso (métrico) 84 kg
Requisitos eléctricos 230 V, monofásica, 50/60 Hz, 2,25 kW, 12,5 A
Tensión 230 V
Vataje 2,25 kW
Amperaje 12,5 A
Frecuencia 50/60 Hz
Tecnología de convección Tecnología APT.Line
N.º de puertas 1