Learn More
BINDER™ Serie CBF Incubadoras de CO2 con esterilización por aire caliente y regulación de la humedad
Tienda BINDER Productos
Beschreibung
- Sistema de humidificación a prueba de contaminación sin recipiente de agua
- Concepto anticontaminación probado con esterilización por aire caliente a 180°C
- Sensor de CO2 esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz simple
- Cámara interna de acero inoxidable sin soldaduras con acanaladuras como portabandejas
- Interior sin ventilador con tobera de mezcla de CO2 con efecto Venturi
- Controlador de pantalla táctil de manejo intuitivo
- Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB
- Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica
- Interfaces: Ethernet, USB, contacto de alarma sin voltaje
- Sistema Fail Safe CO2 para proteger el pH de los cultivos celulares
Spezifikation
Spezifikation
| Descripción | O2 Control 0.2 to 20% and Cell Therapy Compartmentalization |
| Capacidad (métrico) | 170 L |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambient +5° to 60°C |
| Pantalla | TFT táctil |
| Modelo | CB170-230V-OF |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 560 x 505 x 600 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 685 x 815 x 870 mm |
| Peso (métrico) | 95 kg |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 1.4 kW |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?