Learn More
BINDER™ Incubadores de CO2 serie CB-S
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16644183 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
CB-S170-230 V
CB-S260-230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
16644183 CB-S170-230 V cada uno
16654183 CB-S260-230 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16644183 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90400189
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Incubadores de CO2 con esterilización por aire caliente y sensor de CO2 esterilizable por calor
  • Las estufas microbiológicas de la serie CB-S son adecuadas para aplicaciones rutinarias de cultivo celular
  • Están libres de contaminación debido a la esterilización por aire caliente a 180 °C y estabilidad de pH fiable gracias al sistema de medición de CO2 por infrarrojos sin deriva
  • Intervalo de temperatura: Desde + 6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta + 50 °C
  • Rango de humedad: Del 90 al 95 % de humedad relativa
  • Autoesterilización con aire caliente a + 180 °C
  • Sistema de humidificación con protección contra condensación
  • Chorro de mezcla de gas de CO2 con efecto Venturi
  • Sensor de CO2 con tecnología infrarroja
  • LCD para mostrar la temperatura y el CO2 junto con información adicional y alarmas
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad fuertemente sellada
  • Cámara con interior en acero inoxidable continuo sin soldaduras
  • Estantes perforados, acero inoxidable
  • Las unidades son apilables con adaptador de apilamiento
  • Sistema de localización de averías con alarmas visuales y acústicas
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
  • Contacto de alarma de tensión cero
  • Puede apilarse con el modelo CB del mismo tamaño
Especificaciones
Descripción Serie CB-S - Incubadores de CO2 con esterilización por aire caliente y sensor de CO2 esterilizable por calor
Capacidad (métrico) 170 L
Intervalo de temperatura (métrico) De 6 °C sobre la temperatura ambiente hasta 50 °C
Pantalla LCD
Modelo CB-S170-230 V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 560 x 505 x 600 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 680 x 715 x 870 mm
Peso (métrico) 90 kg
Tensión 200/230 V
Amperaje 10 A
Frecuencia 50/60 Hz