Description
- Intervalo de temperatura: temperatura ambiente más 4 hasta 60 °C
- Rango de humedad: Del 90 al 95 % de HR
- Intervalo de control de CO2: De 0 a 20 vol% CO2
- Intervalo de control de O2: De 0,2 a 20 vol% de O2 (versiones O y GO)
- Intervalo de control alternativo de O2: De 10 a 95 vol% de O2 (opción para las versiones O y GO)
- Concepto de anticontaminación tratado y probado con esterilización por aire caliente a 180 °C
- Sensor de CO 2 esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz único
- Chorro de mezcla de gas CO2 con efecto Venturi
- Controlador táctil intuitivo
- Grabación de datos interna, se puede leer en formato abierto a través de la interfaz USB
- Sistema de humidificación de doble bandeja optimizado con protección contra la condensación
- 170 litros de espacio extra en el interior mientras se mantiene él la misma huella
- Altura de apilamiento de solo 1,80 m para un uso sencillo de la unidad superior
- Sistema de diagnóstico automático de CO 2 a prueba de fallos para proteger el pH de cultivos celulares
- Sistema DuoDoor™: La puerta de la unidad y la puerta de cristal se pueden abrir con una manilla
- Manilla de puerta ergonómico
- Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
- Contacto de alarma de tensión cero
- Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad fuertemente sellada
- Estantes perforados, acero inoxidable
- Las unidades son apilables con adaptador de apilamiento
Specifications
Specifications
| Descripción | Estándar |
| Capacidad (métrico) | 170 l |
| Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de IR |
| Humedad relativa | Del 90 al 95 % |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +4 °C a 60 °C |
| Tipo | Incubadora de CO2 |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 560 × 600 × 505 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 560 × 600 × 505 mm |
| Peso (métrico) | 95 kg |
| Tensión | 200/240 V |
| Show More |