Learn More
BINDER™ Incubadora serie CB de CO2, 170 l
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15964302 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
200/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
15964302 200/240 V cada uno
1 options
Código de producto. 15964302 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90400132
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Sensor de CO2: Sensor IR; intervalo O2 (concentración de oxígeno): Del 0,2 al 20 %; intervalo de temperatura: De +4 °C por encima de temperatura ambiente a 60 °C
  • Intervalo de temperatura: temperatura ambiente más 4 hasta 60 °C
  • Rango de humedad: Del 90 al 95 % de HR
  • Intervalo de control de CO2: De 0 a 20 vol% CO2
  • Intervalo de control de O2: De 0,2 a 20 vol% de O2 (versiones O y GO)
  • Intervalo de control alternativo de O2: De 10 a 95 vol% de O2 (opción para las versiones O y GO)
  • Concepto de anticontaminación tratado y probado con esterilización por aire caliente a 180 °C
  • Sensor de CO 2 esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz único
  • Chorro de mezcla de gas CO2 con efecto Venturi
  • Controlador táctil intuitivo
  • Grabación de datos interna, se puede leer en formato abierto a través de la interfaz USB
  • Sistema de humidificación de doble bandeja optimizado con protección contra la condensación
  • 170 litros de espacio extra en el interior mientras se mantiene él la misma huella
  • Altura de apilamiento de solo 1,80 m para un uso sencillo de la unidad superior
  • Sistema de diagnóstico automático de CO 2 a prueba de fallos para proteger el pH de cultivos celulares
  • Sistema DuoDoor™: La puerta de la unidad y la puerta de cristal se pueden abrir con una manilla
  • Manilla de puerta ergonómico
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
  • Contacto de alarma de tensión cero
  • Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad fuertemente sellada
  • Estantes perforados, acero inoxidable
  • Las unidades son apilables con adaptador de apilamiento
Especificaciones
Descripción Con control de O2
Capacidad (métrico) 170 l
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Intervalo de concentración de O2 0,2 al 20 %
Humedad relativa Del 90 al 95 %
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +4 °C a 60 °C
Tipo Incubadora de CO2
Dimensiones interiores (F x An x Al) 560 × 600 × 505 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 560 × 600 × 505 mm
Peso (métrico) 95 kg
Tensión 200/240 V
Vataje 1,4 kW
Amperaje 10 A
Frecuencia 50/60 Hz