Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto.
15682116
Proveedor
BINDER™N.º de proveedor
90100319
5065.00€ 4750.00€/ paquete de 1 Ahorro 315.00€ 6% Descuento
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
La incubadora de la serie BF Avantgarde.Line con convección forzada es adecuada para todas las aplicaciones de incubación cuidadosa, especialmente con carga completa y grandes producciones de lotes. Esta estufa microbiológica es extremadamente homogénea y tiene tiempos de recuperación rápidos.
Las incubadoras BINDER de la serie BF con convección forzada también son ideales para tareas de incubación difíciles, con seguridad y precisión garantizadas incluso cuando están completamente cargadas y bajo altos rendimientos de lotes.
Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™
Convección forzada
Controlador con pantalla LCD
Control electromecánico de la válvula de aire de escape.
Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
2 gradillas cromadas
Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma visual
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad.