Descripción
- Rango de temperatura: +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +70 °C
- APT.line™ tecnología de cámara de precalentamiento
- Convección natural.
- Válvula de aire de escape ajustable
- Controlador con función de temporizador
- Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
- 1 gradilla cromada, incl. soportes de estante
- Número máximo de racks para (9090-0016): 3
- Número máximo de racks para (9090-0022): 5
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma visual
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 2,2 pies cúbicos |
| Capacidad del estante (imperial) | 33.1 lb. |
| Capacidad del estante (métrico) | 15 kg |
| Descripción | BDS056-230 V, Estándar, Serie BD-S Solid.Line - Incubadoras estándar con convección natural, 62 L, 230 V 1 ∼50/60 Hz |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 62 l |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Convection Type | Natural, APT Tecnología de línea |
| Admite | Ninguno |
| Iluminación | Sin iluminación |
| Mostrar más |