Learn More
BINDER™ Serie BD Classic.Line - Incubadora estándar con convección natural
Código de producto. 15652086 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 l
400 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
440 x 620 x 495 mm
1275 x 860 x 1040 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15652086 20 l 440 x 620 x 495 mm cada uno
15682076 400 l 1275 x 860 x 1040 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15652086 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90100187
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
La incubadora de la BD La serie con convección natural es especialista en funcionamiento continuo estable y a largo plazo. Esta estufa microbiológica está especialmente diseñada para la incubación suave de organismos, así como para el acondicionamiento de medios sensibles al calor o el calentamiento microbiológico.
  • Rango de temperatura: +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +100 °C
  • APT.line™ tecnología de cámara de precalentamiento
  • convección natural
  • Válvula de aire de escape ajustable
  • Controlador con funciones de temporizador.
  • Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
  • 2 gradillas cromadas
  • Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de Clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual
  • Interfaz de ordenador: RS 422
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,7 pies cúb.
Capacidad del estante (imperial) 26.5 lb.
Capacidad del estante (métrico) 12 kg
Tipo de controlador Controlador con temporizador
Descripción BD023-230 V, estándar, serie BD Classic.Line - Incubadoras estándar con convección natural, 20 L, 230 V 1 ∼50/60 Hz
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 20 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Convection Type Gravedad, APT Tecnología de línea
Admite Ninguno
Iluminación Sin iluminación
Material Acero inoxidable
No. of Places 1
N.º de estantes 2 estándar/4 máx.
Tipo de tapón NEMA 5-20P
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente de +5 ° a 100 °C
Tipo Incubadora estándar
Pantalla LED
Modelo de puerta Puerta de vidrio
Modelo BD023-230 V
N.º de puertas 1
Temporizador Sí
Dimensiones interiores (F x An x Al) 222 x 277 x 330 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 440 x 620 x 495 mm
Peso (métrico) 27 kg
Requisitos eléctricos 230 V, monofásica, 50/60 Hz, 0,2 kW, 12,5 A
Tensión 230 V
Vataje 0,2 kW
Amperaje 0,9 A
Frecuencia 50/60 Hz