Learn More
Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubator, 184L
Tienda Thermo Scientific ProductosDescrizione
Protect cell cultures and prevent contamination using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators. They offer dependable flexibility for growing cells, precise temperature control and stability of all culture parameters keep cultures safe, saving you time and money. Water-jacketed technology holds the temperature for extended periods of time.
Funcionamiento
- Filtración rápida con filtro HEPA que produce aire de calidad de clase 100 en menos de cinco minutos.
- Interfaz de usuario Intuitive Message Center, que permite un acceso rápido y fácil a todas las funciones.
- Temperatura ajustada, exceso de temperatura, niveles de CO2
- Temperatura calibrada, CO2, HR (opcional)
- Alarmas sonoras configurables (ON/OFF), código de acceso, recordatorio de cambio de filtro HEPA, contactos de alarma a distancia, seguimiento de temperatura baja y de niveles de CO2 altos y bajos.
- Visores de CO2 y, opcionalmente, de O2 y HR
- Indicador de calentador activado
- Contactos de telealarma
- Recordatorio de temporizador de clase 100 que aparece cuando la puerta lleva cinco minutos cerrada.
- Temporizador integrado ajustable que notifica la necesidad de cambiar el filtro.
- Opción de sensor de CO2 TC o IR
Estructura
- Construcción de triple pared.
- La puerta interior calefactada de doble hoja de vidrio reduce la pérdida de calor y la contaminación.
- Todas las esquinas están arqueadas para facilitar la limpieza.
- Los estantes, los soportes y el filtro HEPA se retiran fácilmente sin herramientas.
Información para pedidos:
No disponible en EE. UU.
Specifica
Specifica
| Capacidad (imperial) | 6,5 pies cúb. |
| Certificaciones/conformidad | UL, CUL y CE |
| Salidas de datos | 4-20mA opcional |
| Descripción | Una incubadora de 184 l |
| Capacidad (métrico) | 184 l |
| Material de la cámara | Acero inoxidable pulido |
| Intervalo de concentración de CO2 | Del 0 al 20 % |
| Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de TC |
| Iluminación | LED |
| Material | Acero inoxidable |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.