Description
Save time and money by keeping cultures safe with Thermo Scientific™ Series 8000 Direct-Heat CO2 Incubators, featuring a proven sterilization system that destroys all microbial life forms inside the chamber. With precise temperature control and stability of all culture parameters, Series 8000 incubators offer dependable flexibility for growing cells. The automatic high-temperature decontamination cycle is ideal for overnight sterilization and ensures consistent sterilization time after time.
- El flujo de aire y la calefacción avanzados ofrecen uniformidad y estabilidad de la temperatura.
- Sistema de supervisión con control de microprocesador.
- Sistema de filtración de aire HEPA en cámara que ofrece una protección continua frente a contaminantes no deseados.
- Filtración rápida con filtro HEPA que produce aire de calidad de clase 100 en menos de cinco minutos.
- Capacidad de esterilización integral a alta temperatura (140 °C).
- Opción de sensor de CO2 TC o IR
- Todas las esquinas están arqueadas para facilitar la limpieza.
- Los estantes, los soportes y el filtro HEPA se retiran fácilmente sin herramientas.
- Ligera y fácil de desplazar gracias a su base rodante.
Aviso sobre pedidos:
No disponible en EE. UU.
Specifications
Specifications
| Capacidad (imperial) | 6,5 pies cúb. |
| Descripción | Una incubadora de 184 l |
| Capacidad (métrico) | 184 l |
| Intervalo de concentración de CO2 | Del 0 al 20 % |
| Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de TC |
| Iluminación | LED |
| Control de oxígeno | Ninguno |
| Humedad relativa | < 90 % a 37 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +5 °C a 50 °C |
| Tipo | Incubadoras de CO2 |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.