missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serdemetan, MedChemExpress

Código de producto. 16455706
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16455706 100 mg 100 miligramos
16464928 10 mg 10 miligramos
16431177 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16455706 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Serdemetan(JNJ-26854165) acts as a HDM2 ubiquitin ligase antagonist and also induces early apoptosis in p53 wild-type cells, inhibits cellular proliferation followed by delayed apoptosis in the absence of functional p53.

Serdemetan(JNJ-26854165) acts as a HDM2 ubiquitin ligase antagonist and also induces early apoptosis in p53 wild-type cells, inhibits cellular proliferation followed by delayed apoptosis in the absence of functional p53.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Serdemetan
CAS 881202-45-5
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20N4
Cantidad 100 mg
Sinónimo JNJ-26854165
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (152.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(NCCC2=CNC3=C2C=CC=C3)=CC=C(C=C1)NC4=CC=NC=C4
Peso molecular (g/mol) 328.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.41
Porcentaje de pureza 99.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.