Learn More
Seratrodast, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Seratrodast |
| CAS | 112665-43-7 |
| Fórmula molecular | C22 H26 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzeneheptanoic acid','ζ-(2,4,5-trimethyl-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadien-1-yl)-, Benzeneheptanoic acid','ζ-(2,4,5-trimethyl-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadien-1-yl)-','(±)-, ζ-(2,4,5-Trimethyl-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadien-1-yl)benzeneheptanoic acid, (±)-2,4,5-Trimethyl-3,6-dioxo-ζ-phenyl-1,4-cyclohexadiene-1-heptanoic acid, 7-(3,5,6-Trimethyl-1,4-benzoquinon-2-yl)-7-phenylheptanoic acid, A 73001, AA 2414, ABT 001, Abbott 73001, Bronica, Seratodrast, Seratrodast |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26O4/c1-14-15(2)22(26)20(16(3)21(14)25)18(17-10-6-4-7-11-17)12-8-5-9-13-19(23)24/h4,6-7,10-11,18H,5,8-9,12-13H2,1-3H3,(H,23,24) |
| SMILES | CC1=C(C)C(=O)C(=C(C)C1=O)C(CCCCCC(=O)O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 7-fenil-7-(2,4,5-trimetil-3,6-dioxociclohexa-1,4-dien-1-il)heptanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 354.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.1831 |