Learn More
Seratrodast, MedChemExpress
Código de producto. 16484477
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484477 50 mg 50 miligramos
16428608 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16484477 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0774
MedChemExpress Seratrodast(AA 2414) is an anti-asthmatic agent and a potent and selective thromboxane A2 receptor (TP) antagonist.
Seratrodast(AA 2414) is an anti-asthmatic agent and a potent and selective thromboxane A2 receptor (TP) antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Seratrodast
Forma física Solid
CAS 112665-43-7
Color Naranja
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo AA 2414
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (282.14 mM)
SMILES CC(C1=O)=C(C(C(C)=C1C)=O)C(C2=CC=CC=C2)CCCCCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 354.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.44
Porcentaje de pureza 99.68%