Learn More
Serabelisib, MedChemExpress
Código de producto. 16481297
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481297 50 mg 50 miligramos
16473286 25 mg 25 miligramos
16447787 5 mg 5 miligramos
16415068 10 mg 10 miligramos
16405806 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16481297 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12285
MedChemExpress Serabelisib (MLN1117) is a selective p110α inhibitor with an IC50 of 15 nM.
Serabelisib (MLN1117) is a selective p110α inhibitor with an IC50 of 15 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Serabelisib
CAS 1268454-23-4
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17N5O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo MLN1117 INK1117 TAK-117
Información de solubilidad DMSO : 6.4 mg/mL (17.61 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CN=C2C=CC(C3=CC=C(OC(N)=N4)C4=C3)=CN21)N5CCOCC5
Peso molecular (g/mol) 363.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.37
Porcentaje de pureza 98.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease