Learn More
Applied Biosystems™ Sequence Detection System v2.4 Standard Edition
Código de producto. 15862664 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 programa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15862664 1 programa cada uno
1 options
Código de producto. 15862664 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4444202
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Software del sistema de detección de secuencias (SDS) v2.
Características del software SDS:
  • Llamada asistida por Tm
  • Capacidad para crear y guardar plantillas de análisis por detector para utilizarlas con otras placas
  • Análisis automático de placas que contienen configuraciones de análisis
  • Mejoras en las visualizaciones de los gráficos de amplificación, incluida la capacidad de visualizar los gráficos por muestra y objetivo, así como de alternar entre visualización lineal y de registros
  • Capacidad de acceder a la aplicación de utilidad de placas desde el menú principal
  • Capacidad de exportar los resultados o datos de hasta 50 placas a la vez, así como de seleccionar columnas de resultados para su exportación con la utilidad de exportación por lotes
  • Capacidad de configurar diluciones de curvas estándar para experimentos AQ con un asistente
  • Capacidad de cambiar los documentos de ejecución de formato AQ a RQ, y viceversa
Ediciones estándar y empresarial
La versión estándar del software SDS para el sistema de PCR en tiempo real 7900HT Fast utiliza dos herramientas informáticas de automatización (Plate Utility y Automation Controller) para automatizar completamente las aplicaciones de alto rendimiento para la expresión génica y el genotipado SNP, lo que requiere una intervención mínima por parte del usuario.
La edición empresarial del software SDS es una aplicación de alto rendimiento para el almacenamiento, la organización y el análisis de grandes cantidades de datos de expresión génica y genotipado en el sistema de PCR en tiempo real 7900HT Fast
  • Actualización a la base de datos Oracle 11g
  • Indicadores de calidad basados en procesos para aumentar el control de calidad, la notificación de problemas, el filtrado y la solución de problemas
  • Herramientas mejoradas de revisión y grupos de datos
  • Creación de documentos de placas basada en asistente
  • Compatibilidad con ensayos PLUS/MINUS
  • Automation Controller SDS rediseñado
  • Capacidad de guardar placas creadas mediante la utilidad por lotes de plantillas directamente en la base de datos
La base de datos empresarial permite a los usuarios procesar hasta 5000 placas de 384 pocillos (384 marcadores en total), lo que equivale a 1,92 millones de genotipos. Con el Gestor de cuantificación relativa (RQ), los clientes también pueden procesar 200 placas de 384 pocillos (96 detectores con puntos de datos de cuadruplicado por control endógeno multiplexado), lo que equivale a 153 600 puntos de datos.
Compatibilidad con los requisitos de 21 CFR parte 11
La edición Enterprise del software SDS es la única edición del Software SDS que ayuda a admitir los requisitos de 21 CFR parte 11, proporcionando seguridad, funciones de auditoría, firmas electrónicas y mantenimiento de registros electrónicos. Estas características eliminan los registros tradicionales en papel y reducen la vulnerabilidad al fraude de firmas y a la presentación incorrecta de informes, lo que aumenta la velocidad del intercambio de información y la búsqueda de datos. Los resultados son una reducción de los costes de almacenamiento, una mejor integración de datos y una calidad superior del producto.
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Software Type Análisis de datos de PCR en tiempo real
Contenido y almacenamiento 1 kit de software
Para utilizar con (equipo) Sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems 7900HT Fast
Tipo de producto Sistema de detección de secuencias V2.4
Cantidad 1 programa
Categoría de software Software