Learn More
Applied Biosystems™ Sequence Detection Primer
Descripción
These unlabeled primers can be used with TaqMan™ probes in any real-time PCR application. Choose between dry and in-solution formatted delivery. All primers are desalted.
Estos cebadores no marcados se pueden usar con sondas TaqMan™ en cualquier PCR en tiempo real. Elija entre la administración en formato seco o en solución. Todos los cebadores están desalinizados.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System |
| Tipo de producto | Primer de secuenciación |
| Contenido y almacenamiento | 1 tubo que contiene un cebador sin marcado en solución o desecado. Conservar entre -15°C y -25°C |
| Método de purificación | Desalado |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Primer | Sin marcar |
| Cantidad | 130 000 pmol |
| Línea de productos | Applied Biosystems |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de PCR en tiempo real |
| Formulario | Líquido o desecado |