Learn More
Applied Biosystems™ Sistema de analizador genético SeqStudio™ con SmartStart
Código de producto. p-7138028
Cambiar vista
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
Sistema + SmartStart + 1 año de garantía ampliada
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Contenido y almacenamiento Tamaño de la unidad
15925322 Sistema + SmartStart + 1 año de garantía ampliada 1 unidad
1 options
Código de producto. 15925322 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A35645
El analizador genético SeqStudio de Applied Biosystems es un sistema de electroforesis capilar basado en fluorescencia de 4 capilares diseñado para proporcionar a los usuarios una experiencia integrada que es fácil, eficiente y versátil para la investigación en análisis genéticos.
  • El analizador genético SeqStudio de Applied Biosystems es un sistema de electroforesis capilar basado en fluorescencia de 4 capilares diseñado para proporcionar a los usuarios una experiencia integrada que es fácil, eficiente y versátil para la investigación en análisis genéticos.
  • Al combinar una garantía ampliada con la compra del sistema, ayudará a prolongar la vida útil de su inversión. Estos paquetes incluyen el sistema, SmartStart y una garantía ampliada.
  • Software de instrumentos simplificado con pantalla táctil interactiva para una mayor facilidad de uso
  • Reducción del tiempo de configuración manual con el cartucho de reactivos integrado (cartucho SeqStudio)
  • Flexibilidad de aplicación para ejecutar secuenciación de Sanger y análisis de fragmentos en el mismo ciclo
  • Conectividad: conexión Wi-Fi o Ethernet por cable
  • Capacidad de supervisión remota a través de la web
  • Seguimiento del uso de consumibles mediante la identificación por radiofrecuencia (RFID)
  • SmartStart es utilizado por un científico de aplicaciones de campo (FAS) en su laboratorio. SmartStart le ayuda a:
  • Ponerse en marcha rápidamente
  • Conectarse a su red local y a la nube
  • Elegir los reactivos y consumibles adecuados para satisfacer sus necesidades
  • El contenido variará en función de su nivel de conocimientos y experiencia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Sistema + SmartStart + 1 año de garantía ampliada
Línea de productos SeqStudio
Tipo Genetic Analyzer
Duración 1 año de garantía ampliada
Condiciones de envío Temperatura ambiente