Learn More
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Cartridge
Descripción
- Reduzca al mínimo el tiempo de preparación manual con el cartucho todo en uno.
- Seguimiento del uso de consumibles mediante identificación por radiofrecuencia (RFID)
- Permite 125 inyecciones o 500 reacciones por cartucho
- Programa de reciclaje responsable, sencillo y gratuito
Información de órdenes
125 inyecciones/500 reacciones
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en nevera (de 2 a 8 °C). |
| Longitud del capilar | 28 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de variantes raras, resecuenciación, secuenciación comparativa (mutaciones somáticas, 10:50), análisis de fragmentos (desnaturalización), secuenciación de lectura corta, secuenciación de novo: bajo a medio rendimiento, secuenciación de productos de PCR cortos |
| Línea de productos | SeqStudio |
| Tipo | Cartucho de reactivo |
| Cantidad | 125 inyecciones/500 reacciones |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |