Learn More
Applied Biosystems™ Cartucho SeqStudio™ v2
Descripción
Características principales:
- Reduzca al mínimo el tiempo de preparación manual con el cartucho todo en uno.
- Seguimiento del uso de consumibles mediante identificación por radiofrecuencia (RFID)
- Vida útil prolongada de 6 meses del cartucho en el instrumento después de abrirlo
- Permite 250 inyecciones o 1000 reacciones por cartucho.*
- Programa de reciclaje responsable, sencillo y gratuito
* SeqStudio El cartucho v2 está optimizado para funcionar con la última versión del software del analizador genético Seqstudio. Asegúrese de que el analizador genético SeqStudio esté ejecutando el software más reciente antes de utilizar este cartucho.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación comparativa (mutaciones somáticas, 10:50), secuenciación de Novo: bajo a medio rendimiento, análisis de fragmentos (desnaturalización), secuenciación de variantes raras, resecuenciación, secuenciación de productos de PCR cortos, secuenciación de lectura corta |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema analizador genético SeqStudio |
| Incluye | Capilares, polímero universal, tampón, bomba |
| N.º de reacciones | 1000 |
| Tamaño | 250 inyecciones/1000 reacciones |
| Temperatura de almacenamiento (métrico) | Almacenar en refrigerador (de 2 a 8 °C) |
| Longitud (métrico) | Longitud del capilar: 28 cm |