Learn More
Applied Biosystems™ SeqScape™ Software v3.0, Initial License
Código de producto. 15908206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 licencia
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15908206 1 licencia paquete de 3
1 options
Código de producto. 15908206 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4474978
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Esta es una licencia inicial para el software SeqScape™.
El software SeqScape™ es un paquete de resecuenciación diseñado para la detección y análisis de mutaciones, descubrimiento y validación de SNP, sub-tipificación de patógenos, identificación de alelos y confirmación de secuencia. Proporciona funciones de biblioteca para compararlas con un grupo conocido de secuencias, así como funciones de 21 CFR parte 11.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos SeqScape
Software Type Análisis de datos de secuenciación
Contenido y almacenamiento Software/CD
Introducción de datos Secuenciación CE (archivos .ab1)
Licencia Inicial
Sistema operativo Windows 7 Pro
Tipo de producto Software SeqScape V3.0, licencia inicial
Cantidad 1 licencia
Categoría de software Admite archivos de todos los analizadores genéticos AB