Descripción
El kit de soporte de septo Thermo Scientific™ se usa con el cromatógrafo de gases Thermo Scientific™ Trace 2000.
- Acero inoxidable
- Con soporte de septo y apoyo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de soporte de septo |
| Descripción | Kit de soporte de septo |
| Para utilizar con (equipo) | Cromatógrafo de gases serie TRACE 2000 |
| Material | Acero inoxidable |